missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid, 97%

Artikelnummer. 15419567
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15419567

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52804.06

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 29678-81-7 | C10H12O3 | 180.203 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29678-81-7
Molecular Formula C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
MDL Number MFCD00192219
InChI Key JNJCEALGCZSIGB-SECBINFHSA-N
PubChem CID 2759328
IUPAC Name (2R)-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(C(=O)O)O

Spezifikation

Melting Point 114°C to 117°C
Quantity 5 g
Beilstein 3201296
Synonym r-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, r-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, r---2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, 2r-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, pubchem5687, r-2-hydroxy-4-phenylbutyricacid, 2r-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, 2 r-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, r-2-hydroxy-4-phenyl-butyric acid
Optical Rotation −9.5° (c=2.8 in Ethanol)
Formula Weight 180.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (R)-(-)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt