Learn More
Novus Biologicals™ HGF Antibody (TAK-701) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Specifica
Antigen HGF
Clone TAK-701
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30045527
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28396-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30045856
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28396-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30044732
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28396-100ug
100 μg
349.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
HGF Monoclonal antibody specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
Specifica
HGF
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cancer, Cell Cycle and Replication
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, HGFB, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SFhepatopoeitin-A
HGF/ SF
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
TAK-701
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P14210
3082
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato