Learn More
Novus Biologicals™ HGF Antibody (TAK-701) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28396-50ug
 View more versions of this product
Product Code. 30045856
  • 213.00€ / 50µg
Description
HGF Monoclonal antibody specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HGF
Monoclonal
Unconjugated
P14210
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
TAK-701
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, HGFB, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SFhepatopoeitin-A
HGF/ SF
50 μg
Cancer, Cell Cycle and Replication
3082
Human
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt