Learn More
ZSCAN2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93105-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18642441
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Descrizione
Descrizione
ZSCAN2 Polyclonal antibody specifically detects ZSCAN2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ZSCAN2
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
FLJ20595, zfp-29, ZFP29, zinc finger and SCAN domain containing 2, zinc finger and SCAN domain-containing protein 2, Zinc finger protein 29 homolog, Zinc finger protein 854, ZNF854zinc finger protein 29
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human ZSCAN2 (NP_870992.2). GPESEPFPQSAGKGGPQEEVTRGPQGALGRLRELCRRWLRPEVHTKEQMLTMLPKEIQAWLQEHRPESSEEAAALVEDLTQTLQDSDFEIQSENGENCNQD
0.02 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
54993
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato