Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with TFE-lined Caps
Produktkod. 10061512 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Material:
Glass
Soda Lime Glass
Förpackningsstorlek:
Pack of 12
Pack of 24
Pack of 48
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10061512
Brand: DWK Life Sciences W216806
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Beställningsinfo
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Uppfyllande
USP Type-III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity 1 oz., 30mL
Capacity (Metric) 30 mL
Capacity (English) 1 oz.
Color Clear
Diameter (English) 1.22 in.
Material Glass
Closure Color White
Certifications/Compliance EPA, FDA
Closure Included Yes
Mouth Narrow
Shape Round
Height (Metric) 79 mm
Product Type Boston Round Bottle
Height (English) 3.1 in.
Closure Liner PTFE/Polyethylene Foam
Closure Material Polypropylene
Closure Size 20-400 mm
Diameter (Metric) 31 mm
Closure Type Screw Cap
Through the Closure Dispensing Yes
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.