Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Product Code. 12349749 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packaging:
Convenience pack
Valu-bulk pack
Unit Size:
Pack of 108
Pack of 12
Pack of 160
Pack of 24
Pack of 288
Pack of 48
Product Code. 12349749
Brand: DWK Life Sciences W216829
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal for solvent, chemical and sample storage
  • Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
  • Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
  • Available in partitioned Convenience or Valu-Bulk™ cartons
Order Info
Caps can be ordered separately.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacity 32 oz., 1000 mL
Capacity (Metric) 1000 mL
Capacity (English) 32 oz.
Color Clear
Diameter (English) 3.7 in.
Material Flint Glass
Packaging Valu-bulk pack
Closure Color White
Certifications/Compliance EPA, FDA
Height (Metric) 208 mm
Height (English) 8.18 in.
Closure Liner Poly/Vinyl
Closure Material Polypropylene
Closure Size 33-400 mm
Diameter (Metric) 94 mm
Closure Type Screw Cap
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.