Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bottles Amber Wide-Mouth Packers with Polyvinyl-lined Closures
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescrizione
Amber glass for storing light-sensitive powders. Wheaton™ Bottles Amber Wide-Mouth Packers with Polyvinyl-lined Closures are available in several capacities.
- USP Type III soda-lime glass
- Allows for easy removal of contents
Specifica
Specifica
| Capacity | 4 oz., 125 mL |
| Capacity (Metric) | 125 mL |
| Color | Amber |
| Diameter (English) | 2.12 in. |
| Material | Glass |
| Quantity | 24/Cs. |
| Closure Color | White |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Wide |
| Height (Metric) | 95 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?