Learn More
Surrogate Standard, High Level, SPEX CertiPrep™
Product Code. 15265986 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15265986
Marque: SPEX Certiprep CLPVSH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,2-Dichloroethane-d417060-07-02500μg/mL
1-Bromo-4-fluorobenzene460-00-42500μg/mL
Toluene-d82037-26-52500μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spécification
Chemical Name or Material Surrogate Standard (High Level)
Packaging 2mL amber prescored glass ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Methods For US EPA Methods 8260, CLP
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Quantity 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Surrogate Standard (High Level)
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • Carcinogenicity Category 1A
  • Flammable liquid Category 2
  • Reproductive toxicity Category 2
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H350-May cause cancer.
  • H361-Suspected of damaging fertility or the unborn child.
  • H370-Causes damage to organs.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : 1,2-Dichloroethane-d4, toluene, methanol
Product intended for laboratory use only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis