missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VAMP3/Cellubrevin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Brand: Novus Biologicals NB300-510-0.025mg
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
VAMP3/Cellubrevin Polyclonal specifically detects VAMP3/Cellubrevin in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| VAMP3/Cellubrevin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with 1mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| CEBCellubrevin, cellubrevin, SYB3, Synaptobrevin-3, VAMP-3, vesicle-associated membrane protein 3, vesicle-associated membrane protein 3 (cellubrevin) | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:100 | |
| P63024 | |
| VAMP3 | |
| Sythetic peptide corresponding to residues M(1) S T G V P S G S S A A T G S N R R(18) C of mouse VAMP-3. | |
| 0.025 mg | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission | |
| 9341 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering