Learn More
UCP3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Specifications
Antigen UCP3
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18615032
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94835-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18601962
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94835-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
UCP3 Polyclonal antibody specifically detects UCP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
UCP3
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Endocrinology, metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
7352
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
mitochondrial uncoupling protein 3, SLC25A9Solute carrier family 25 member 9, UCP 3, uncoupling protein 3 (mitochondrial, proton carrier), Uncoupling protein-3
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-119 of human UCP3 (NP_073714.1). AGTAACFADLVTFPLDTAKVRLQIQGENQAVQTARLVQYRGVLGTILTMVRTEGPCSPYNGLVAGLQRQMSFASIRIGLYDSVKQVYTPKGADNSSLTTR
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt