Learn More
Ubiquitin B Antibody (rUBB/9476), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44622-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30304587
  • 484.00€ / 100µg
Description
Ubiquitin B Monoclonal antibody specifically detects Ubiquitin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ubiquitin B
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot
rUBB/9476
Unconjugated
FLJ25987, MGC8385, polyubiquitin B, polyubiquitin-B, RPS27A, UBA52, UBC, ubiquitin B
Recombinant fragment of human Ubiquitin protein (around aa 1-119) (Uniprot: P0G47; P0G48; P62979; P62987; P62988). Exact sequence is proprietary.
100 μg
Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience
7314
Store at 4⪚C.
IgG2b κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt