Learn More
UbcH10/UBE2C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38745-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18664346
  • 369.00€ / 25µL
Description
UbcH10/UBE2C Polyclonal specifically detects UbcH10/UBE2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
UbcH10/UBE2C
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
O00762
UBE2C
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GPVGKRLQQELMTLMMSGDKGISAFPESDNLFKWVGTIHGAAGTVYEDLRYKLSLEFPSGYPYNAPTVKFLTPCYHPNVD
25 μL
Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators
11065
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
cyclin-selective ubiquitin carrier protein, dJ447F3.2, EC 6.3.2.19, UbcH10, UBCH10mitotic-specific ubiquitin-conjugating enzyme, Ubiquitin carrier protein C, ubiquitin carrier protein E2-C, ubiquitin-conjugating enzyme E2 C, ubiquitin-conjugating enzyme E2C, Ubiquitin-protein ligase C
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt