Learn More
Tyrosinase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Specifications
Antigen Tyrosinase
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18234101
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-56703
100 μL
593.00€
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18677456
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-56703-25ul
25 μL
369.00€
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Tyrosinase Polyclonal specifically detects Tyrosinase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
Tyrosinase
Polyclonal
Rabbit
Lipid and Metabolism
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
7299
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LLCRHKRKQLPEEKQPLLMEKEDYHSLYQSHL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
CMM8, EC 1.14.18.1, LB24-AB, Monophenol monooxygenase, OCA1A, OCAIA, SHEP3, SK29-AB, Tumor rejection antigen AB, tyrosinase, tyrosinase (oculocutaneous albinism IA)
TYR
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.