Läs mer
Läs mer
Tyrosinase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-33410-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tyrosinase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosinase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Tyrosinase | |
| Monoclonal | |
| ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| CMM8, EC 1.14.18.1, LB24-AB, Monophenol monooxygenase, OCA1A, OCAIA, SHEP3, SK29-AB, Tumor rejection antigen AB, tyrosinase, tyrosinase (oculocutaneous albinism IA) | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human Tyrosinase (NP_000363.1).,, Sequence:, FAHEAPAFLPWHRLFLLRWEQEIQKLTGDENFTIPYWDWRDAEKCDICTDEYMGGQHPTNPNLLSPASFFSSWQIVCSRLEEYNSHQSLCNGTPEGPLRRN | |
| 100 μL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 7299 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering