Learn More
TXNL4A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€
Spezifikation
Antigen TXNL4A
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18628557
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-58953-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
TXNL4A Polyclonal specifically detects TXNL4A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
TXNL4A
Polyclonal
Rabbit
DIB1, DIM1 protein homolog, DIM1Thioredoxin-like U5 snRNP protein U5-15kD, HsT161, Spliceosomal U5 snRNP-specific 15 kDa protein, thioredoxin-like 4, thioredoxin-like 4A, thioredoxin-like protein 4A, TXNL4, U5-15kD
TXNL4A
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
10907
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MSYMLPHLHNGWQVDQAILSEEDRVVVIRFGHDWDPTCMKMDEVLYSIAEKVKNFAVIYLVDITEVPDFNK
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt