Learn More
MED31 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-56861
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18217253
  • 466.00€ / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MED31 Polyclonal specifically detects MED31 in Human samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MED31
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
CGI-125, FLJ27436, FLJ36714, hSOH1, mediator complex subunit 313110004H13Rik, Mediator complex subunit SOH1, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 31, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 31 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 31 homolog (S. cerevisiae), SOH1
Rabbit
Affinity purified
RUO
51003
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ChIP Assay
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Q9Y3C7
MED31
Synthetic peptides corresponding to MED31(mediator complex subunit 31) The peptide sequence was selected from the N terminal of MED31. Peptide sequence MAAAVAMETDDAGNRLRFQLELEFVQCLANPNYLNFLAQRGYFKDKAFVN.
100 μL
Primary
This product is specific to Subunit or Isoform: 31.
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado