Learn More
STUM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-70457
 View more versions of this product
Product Code. 18282463
  • 483.00€ / 100µL
Description
STUM Polyclonal specifically detects STUM in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
C1orf95
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
STUM
Synthetic peptides corresponding to C1ORF95 The peptide sequence was selected from the middle region of C1ORF95. Peptide sequence VFWLNIAAALIQILTAIVMVGWIMSIFWGMDMVILAISQGYKEQGIPQQL.
Affinity purified
RUO
375057
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
chromosome 1 open reading frame 95, hypothetical protein LOC375057, RP11-9C4.1
Rabbit
15 kDa
100 μL
Primary
Canine 86%.
Human, Mouse, Pig, Bovine, Canine, Rabbit
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado