missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stomatin Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  Proteintech 67894-1-IG-20UL

 View more versions of this product

Código de producto. 30234561

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 16.00€
    11% Off

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

The Stomatin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Stomatin. This antibody recognizes human antigen. The Stomatin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones

Especificaciones

Stomatin
Monoclonal
1000 μg/mL
BND7; EPB7; EPB72
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human
32 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
1A4D6
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
2040
Store at -20°C.
Monoclonal Antibody
IgG1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado