Learn More
SRP54 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-33390-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SRP54 Monoclonal antibody specifically detects SRP54 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| SRP54 | |
| Monoclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| signal recognition particle 54 kDa protein, signal recognition particle 54kD, signal recognition particle 54kDa | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-504 of human SRP54 (P61011).,, Sequence:, PGRIQRVARGSGVSTRDVQELLTQYTKFAQMVKKMGGIKGLFKGGDMSKNVSQSQMAKLNQQMAKMMDPRVLHHMGGMAGLQSMMRQFQQGAAGNMKGMMGFNNM | |
| 100 μL | |
| Signal Transduction | |
| 6729 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur