Learn More
SMCHD1 Antibody (CL4270), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
415.00€
Specifications
Antigen SMCHD1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Form Purified
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18621077
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-59046-25ul
25 μL
415.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
SMCHD1 Monoclonal specifically detects SMCHD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
SMCHD1
Monoclonal
Purified
RUO
Human
23347
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DNGRGMTSKQLNNWAVYRLSKFTRQGDFESDHSGYVRPVPVPRSLNSDISYFGVGGKQAVFFVGQSARMISKPADSQDVHELVLSKED
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Protein Kinase
DKFZp686O0631, KIAA0650, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1
SMCHD1
IgG2b
Protein A purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado