Learn More
Serpina3g Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 55353-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30233676
  • 145.00€ / 20µL
Description
The Serpina3g antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of mouse Serpina3g. This antibody recognizes mouse antigen. The Serpina3g antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
Serpina3g
Polyclonal
Unconjugated
Peptide
20 μL
Primary
Mouse
Polyclonal Antibody
IgG
Immunohistochemistry, ELISA
450 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
20715
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.