Learn More
Serine Palmitoyltransferase 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
168.00€ - 507.00€
Specifications
Antigen Serine Palmitoyltransferase 2
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 10-20 μg/mL, Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunocytochemistry 10 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18598352
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-76573-0.025mg
0.025 mg
168.00€
25µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18505574
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-76573
0.1 mg
507.00€
0.10mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Serine Palmitoyltransferase 2 Polyclonal antibody specifically detects Serine Palmitoyltransferase 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Spezifikation
Spezifikation
Serine Palmitoyltransferase 2
Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 10-20 μg/mL, Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunocytochemistry 10 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
EC 2.3.1, EC 2.3.1.50, KIAA0526HSN1C, LCB 2, LCB2a, LCB2NSAN1C, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2a, serine palmitoyltransferase 2, serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2, serine palmitoyltransferase, subunit II, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2, SPT2
Antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the carboxy terminus of human Serine Palmitoyltransferase 2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Serine Palmitoyltransferase 2. Amino Acid Sequence: LDRPFDETTYEETED
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
PBS
9517
IgG
Peptide affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt