Learn More
Serine Palmitoyltransferase 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76573
 View more versions of this product
Product Code. 18505574
  • 507.00€ / 0.10mg
Description
Serine Palmitoyltransferase 2 Polyclonal antibody specifically detects Serine Palmitoyltransferase 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Serine Palmitoyltransferase 2
Polyclonal
Unconjugated
PBS
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
1 mg/mL
Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 10-20 μg/mL, Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunocytochemistry 10 μg/mL
EC 2.3.1, EC 2.3.1.50, KIAA0526HSN1C, LCB 2, LCB2a, LCB2NSAN1C, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2a, serine palmitoyltransferase 2, serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2, serine palmitoyltransferase, subunit II, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2, SPT2
Antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the carboxy terminus of human Serine Palmitoyltransferase 2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Serine Palmitoyltransferase 2. Amino Acid Sequence: LDRPFDETTYEETED
0.1 mg
Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
9517
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt