Learn More
CD46 Antibody (7D12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26679-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 30043831
  • 343.00€ / 50µL
Description
CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD46
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
7D12
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
A synthesized peptide derived from Human CD46 [UniProt P15529]
50 μL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
4179
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt