Learn More
S100A1 Antibody (2C8B8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€
Specifications
Antigen S100A1
Clone 2C8B8
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Applications Western Blot
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18595284
View Documents
Novus Biologicals
NB110-60530-0.025ml
0.025 mL
203.00€
25µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
S100A1 Monoclonal specifically detects S100A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
S100A1
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Astrocyte Markers, Breast Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Ascites with 0.03% Sodium Azide
protein S100-A1, S100 alpha, S100 calcium binding protein A1, S100 calcium-binding protein A1S100, S-100 protein alpha chain, S-100 protein subunit alpha, S100 protein, alpha polypeptide, S100A, S100-alpha
S100A1
IgG1
Unpurified
S100A1 Antibody (2C8B8)
2C8B8
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P23297
6271
Ni-NTA purified truncated recombinant S100A1 Antibody (2C8B8) expressed in E. Coli strain BL21 (DE3)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado