Learn More
Rubicon Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Spezifikation
Antigen Rubicon
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18613170
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93588-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18672431
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93588-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Rubicon Polyclonal antibody specifically detects Rubicon in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Rubicon
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
9711
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse
Baron, Beclin 1-interacting protein, Beclin-1 Associated RUN Domain Containing Protein, KIAA0226, Rubicon, RUN And Cysteine Rich Domain Containing Beclin 1 Interacting Protein, RUN Domain And Cysteine-Rich Domain Containing, Beclin 1-Interacting Protein, Run Domain Beclin-1-Interacting And Cysteine-Rich Domain-Containing Protein, rundataxin, SCAR15
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human Rubicon (NP_055502.1). MRPEGAGMELGGGEERLPEESRREHWQLLGNLKTTVEGLVSTNSPNVWSKYGGLERLCRDMQSILYHGLIRDQACRRQTDYWQFVKDIRWLSPHSALHVEKFISVHENDQSSADGASERAVAELWLQHSLQYHCLSAQLRPLLGDRQYIRKFYTDAAFLLSDAHVTAMLQCLEAVEQNNPRLLAQIDASMFARKHESPLL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt