Learn More
RPAP1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68193-1-IG-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30235874
  • 145.00€ / 20µL
Description
The RPAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RPAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RPAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, FC (Intra) analysis.
Specifications
Specifications
RPAP1
Monoclonal
1000 μg/mL
DKFZp727M111; FLJ12732; KIAA1403; MGC858
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
153 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
2A6H5
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
26015
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt