Learn More
RHBDL2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-92332-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18433951
  • 415.00€ / 25µL
Description
RHBDL2 Polyclonal specifically detects RHBDL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RHBDL2
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20
EC 3.4.21.105, FLJ20435, MGC16997, rhomboid (veinlet, Drosophila)-like 2, rhomboid protease 2, rhomboid, veinlet-like 2 (Drosophila), Rhomboid-like protein 2, rhomboid-related protein 2, RRP2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
54933
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
RHBDL2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:YAVWKPQKQWITLDTGILESPFIYSPEKREEAWRFISY
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only