Learn More
Ret Mouse anti-Human, Clone: RET/2599, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
484.00€
Specifications
Antigen Ret
Clone RET/2599
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution ELISA 2 to 4 μg/mL, Protein Array
Applications ELISA, Peptide Array
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18689456
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-07414-100ug
100 μg
484.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Descrizione
Descrizione
Ret Monoclonal specifically detects Ret in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array.
Specifica
Specifica
Ret
0.2 mg/mL
ELISA, Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Cancer, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors
10 mM PBS with 0.05% BSA
5979
IgG2b κ
Protein A or G purified
RET/2599
ELISA 2 to 4 μg/mL, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence
Recombinant fragment (around aa 702-848) of human Ret protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato