Learn More
RAB3GAP2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Specifikationer
Antigen RAB3GAP2
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18693851
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-93097-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18615440
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-93097-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.10mL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
RAB3GAP2 Polyclonal antibody specifically detects RAB3GAP2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
RAB3GAP2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
25782
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Rat
DKFZP434D245, FLJ14579, KIAA0839p150, RAB3 GTPase activating protein subunit 2 (non-catalytic), Rab3 GTPase-activating protein 150 kDa subunit, rab3 GTPase-activating protein non-catalytic subunit, Rab3-GAP p150, Rab3-GAP regulatory subunit, Rab3-GAP150, RAB3GAP150, RGAP-iso
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human RAB3GAP2 (NP_036546.2). MACSIVQFCYFQDLQAARDFLFPHLREEILSGALRRDPSKSTDWEDDGWGAWEENEPQEPEEEGNTCKTQKTSWLQDCVLSLSPTNDLMVIAREQKAVFLVPKWKYSDKGKEEMQFAVGWSGSLNVEEGECVTSALCIPLASQKRSSTGRPDWTCIVVGFTSGYVRFYTENGVLLLAQLLNEDPVLQLKCRTYEIPRHPG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.