Learn More
PSGL-1/CD162 Mouse anti-Human, Clone: PSGL1/1567, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-07820-100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PSGL-1/CD162 Monoclonal specifically detects PSGL-1/CD162 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| PSGL-1/CD162 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL | |
| CD162, CD162 antigen, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL1, PSGL-1cutaneous lymphocyte-associated associated antigen, selectin P ligandCLA | |
| Recombinant human PSGL-1/CD162 protein | |
| 100 μg | |
| Cholesterol Metabolism, Immunology, Lipid and Metabolism | |
| 6404 | |
| Store at 4°C. | |
| IgM κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| PSGL1/1567 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Column Chromatography | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto