Learn More
PPP1R15B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-58589
 View more versions of this product
Product Code. 18220165
  • 624.00€ / 100µL
Description
PPP1R15B Polyclonal specifically detects PPP1R15B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PPP1R15B
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
CREP, FLJ14744, protein phosphatase 1 regulatory subunit 15B, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 15B
Rabbit
Affinity Purified
RUO
84919
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
PPP1R15B
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:CPPLSTEGLPEIHHLRMKRLEFLQQASKGQDLPTPDQDNGYHSLEEEHSLLRMDPKHCRDNPTQFVPAAGDIPGNTQESTEE
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only