Learn More
PIPES, Sesquisodium Sodium Salt, Fisher BioReagents
Beskrivelse
This biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 300°C |
| Color | White |
| pH | 6.5 to 7.1 |
| Physical Form | Powder or Solid |
| Quantity | 500 g |
| DNase | DNase free |
| Assay Percent Range | ≥95 % |
| Identification | Pass Test |
| Packaging | Poly Bottle |
| Protease | Protease free |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?