Learn More
Phosphodiesterase 4A/PDE4A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 624.00€
Specifications
Antigen Phosphodiesterase 4A/PDE4A
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18229953
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55923
100 μL
624.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18691777
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-55923-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Phosphodiesterase 4A/PDE4A Polyclonal specifically detects Phosphodiesterase 4A/PDE4A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
Phosphodiesterase 4A/PDE4A
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Signal Transduction, Stem Cell Markers
cAMP-specific 3'-5'-cyclic phosphodiesterase 4A, DPDE2cAMP-specific phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE4, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific (dunce, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific (dunce (Drosophila)-homologphosphodiesterase E2), phosphodiesterase E2 dunce homolog, Drosophila, phosphodiesterase isozyme 4
PDE4A
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
5141
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:('LRSVRSNFSLLTNVPVPSNKRSPLGGPTPVCKATLSEETCQQLARETLEEL',)
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis