Learn More
Pesticide Mix 8, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16350488 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. 16350488
Brand: SPEX Certiprep SPXPR8
Use these Organic Certified Reference Materials for a wide range of HPLC/GC/LC applications. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 8 containing 15 compounds in acetonitrile is ideal for pesticide screening, food safety and QuEChERS applications.
  • Pesticide Mix 8 containing 15 compounds in acetonitrile
  • Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifications
Chemical Name or Material Hexaconazole
Tebuconazole (folicur)
Propiconazole (tilt)
Bifenazate
Spiromesifen
Pine
Packaging Glass Ampule
Assay Percent Range 99.3
99
99.5
99.5
99.5
98
97.5
99.5
99
98.7
99.5
99.6
99.4
98.6
99.5
Molecular Formula C14H17Cl2N3O
C16H22ClN3O
C15H17Cl2N3O2
C17H20N2O3
C23H30O4
C42H69NO10
C48H72O14
C12H17NO2
C11H15NO2S
C9H16ClN5
C11H15NO2
C21H27NO5
C24H27N3O4
C83H132N2O20
C83H132N2O20
Concentration 100 μg/mL
Quantity 1 mL
Formula Weight 314.210 g/mol
307.818 g/mol
342.220 g/mol
300.352 g/mol
370.482 g/mol
747.998 g/mol
873.0769 g/mol
207.269 g/mol
225.307 g/mol
229.710 g/mol
193.242 g/mol
373.443 g/mol
421.489 g/mol
1477.938 g/mol
1477.938 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pesticide Mix 8
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
Consejos de prudencia
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : acetonitrile
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado