Learn More
PEBP4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Specifications
Antigen PEBP4
Dilution Western Blot 1:500-1:1000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18652232
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94404-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18624792
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94404-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.10mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
PEBP4 Polyclonal antibody specifically detects PEBP4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
PEBP4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
CORK-1, CORK1GWTM1933, cousin-of-RKIP 1 protein, hPEBP4PRO4408, MGC22776, PEBP-4, PEPB4, phosphatidylethanolamine-binding protein 4, Protein cousin-of-RKIP 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-120 of human PEBP4 (NP_659399.2). DEDENSPCAHEALLDEDTLFCQGLEVFYPELGNIGCKVVPDCNNYRQKITSWMEPIVKFPGAVDGATYILVMVDPDAPSRAEPRQRFWRHWLVTDIKG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
157310
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato