Learn More
ORP1 Antibody (S02-2E2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Specifications
Antigen ORP1
Clone S02-2E2
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18646563
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19727-50ul
50 μg
421.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
18668203
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19727-100ul
100 μg
645.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ORP1 Monoclonal antibody specifically detects ORP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
ORP1
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ10217, ORP1oxysterol-binding protein-related protein 1, ORP-1oxysterol-binding protein-related protein 1 variant 1, OSBP8, OSBPL1, OSBPL1B, OSBP-related protein 1, oxysterol binding protein-like 1A, oxysterol binding protein-like 1B, oxysterol-binding protein-related protein 1 variant 2
A synthetic peptide of human ORP1 (Uniprot # Q9BXW6)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S02-2E2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Lipid and Metabolism
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
114876
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt