Learn More
OCT4 Antibody (7E7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-51664
 View more versions of this product
Product Code. 18273412
  • 484.00€ / 0.10mL
Description
44473 Monoclonal specifically detects 44473 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OCT4
Monoclonal
Unconjugated
Ascites with 0.03% Sodium Azide
class 5, transcription factor 1, MGC22487, Oct-3, OCT3Oct4, Oct-4, Octamer-binding protein 3, otc-4, OTF3POU domain class 5, transcription factor 1, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein
Mouse
45 kDa
0.1 mL
Cellular Markers, Chromatin Research, Embryonic Stem Cell Markers, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
5460
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
70000000
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000
Q01860
POU5F1
Synthetic peptide derived from an internal portion of human OCT4. [Uniprot: Q01860]
Unpurified
RUO
Primary
Human
Ascites
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only