Learn More
NKX3-2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antigen | NKX3-2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:500 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18613221
|
Novus Biologicals
NBP2-93813-0.02ml |
0.02 mL |
188.00€
0.02mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18629220
|
Novus Biologicals
NBP2-93813-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
NKX3-2 Polyclonal antibody specifically detects NKX3-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| NKX3-2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cell Biology | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 579 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:100 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Bagpipe homeobox protein homolog 1, BAPX1bagpipe homeobox homolog 1 (Drosophila), Homeobox protein NK-3 homolog B, homeobox protein Nkx-3.2, MGC138171, NK3 homeobox 2, NKX3.2, NKX3BSMMD | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human NKX3-2 (NP_001180.1). MAVRGANTLTSFSIQAILNKKEERGGLAAPEGRPAPGGTAASVAAAPAVCCWRLFGERDAGALGGAEDSLLASPAGTRTAAGRTAESPEGWDSDSALSEENESRRRCADARGASGAGLAGGSLSLGQPVCELAASKDLEEEAAGRSDSEMSASVSGDRSPRTEDDGVGPRGAHVSALCSG | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto