Learn More
NFYC Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Specifications
Antigen NFYC
Dilution Western Blot 1:100 - 1:500
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18611111
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93399-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18602771
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93399-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.01mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
NFYC Polyclonal antibody specifically detects NFYC in Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
NFYC
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat
C subunit, nuclear transcription factor Y, gamma
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-120 of human NFYC (NP_055038.2). MEEIRNLTVKDFRVQELPLARIKKIMKLDEDVKMISAEAPVLFAKAAQIFITELTLRAWIHTEDNKRRTLQRNDIAMAITKFDQFDFLIDIVPR
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:100 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
4802
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato