Learn More
NCOR2 Antibody (1542), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
200.00€
Specifications
Antigen NCOR2
Clone 1542
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Applications Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 1
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18557040
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NB120-2781-0.025mg
0.025 mg
200.00€
25µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
NCOR2 Monoclonal specifically detects NCOR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
NCOR2
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cancer, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators
CTG repeat protein 26, CTG26nuclear receptor co-repressor 2, FLJ25011, N-CoR2, nuclear receptor corepressor 2, retinoic-acid-receptor-associated corepressor, silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptors, SMAP270, SMRTE, SMRTE-tau, SMRTT3 receptor-associating factor, TNRC14, TRAC, TRAC1
NCOR2
IgG1
Immunogen affinity purified
NCoR2 - CHIP Grade (1542)
1542
Western Blot 4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
9612
Synthetic peptide corresponding to residues C G G A(2016) S A S D P H R E K T Q(2027) of human NCOR2.
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt