Learn More
NanoLuc™ (Nluc) Luciferase Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB100261-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18731757
  • 206.00€ / 25µg
Description
Luciferase Monoclonal specifically detects Luciferase in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Luciferase
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Western Blot
965853
Western Blot 2 μg/mL
ec 1.13.12.7, Fluc, luciferin 4 monooxygenase
Synthetic peptide for NanoLuc™ (Nluc) Luciferase
25 μg
Detects NanoLuc™ (Nluc) Luciferase in direct ELISAs. In Western blots, no cross-reactivity with Large BiT is observed.
Multi-species
Supernatant
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt