Learn More
Methylmalonyl Coenzyme A mutase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-34024-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18471522
  • 369.00€ / 25µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Methylmalonyl Coenzyme A mutase Polyclonal specifically detects Methylmalonyl Coenzyme A mutase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Methylmalonyl Coenzyme A mutase
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
P22033
MMUT
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SVSMTMNGAVIPVLANFIVTGEEQGVPKEKLTGTIQNDILKEFMVRNTYIFPPEPSMKIIADIFEYTAKHMPKFNSISISGYHMQEAGADAILELAYTLADGLEYSRTGLQAGLTIDEFAPRLSFFWGIG
25 μL
Lipid and Metabolism
4594
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
EC 5.4.99.2, MCMmethylmalonyl Coenzyme A mutase, methylmalonyl CoA mutase, Methylmalonyl-CoA isomerase, methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only