missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Menthol, SPEX CertiPrep™

Product Code. 15246286 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15246286

Marque: SPEX Certiprep S4669

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Quantity 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Menthol
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • Flammable liquid Category 2
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H370-Causes damage to organs.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : methanol
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis