Learn More
Matriptase 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35158-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30230054
  • 584.00€ / 100µL
Description
Matriptase 2 Polyclonal antibody specifically detects Matriptase 2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Matriptase 2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, FLJ30744, IRIDA, Matriptase-2, membrane-bound mosaic serine proteinase matriptase-2, transmembrane protease serine 6, transmembrane protease, serine 6, type II transmembrane serine protease 6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 77-220 of human Matriptase 2 (NP_705837.1).,, Sequence:, GYKAEVMVSQVYSGSLRVLNRHFSQDLTRRESSAFRSETAKAQKMLKELITSTRLGTYYNSSSVYSFGEGPLTCFFWFILQIPEHRRLMLSPEVVQALLVEELLSTVNSSAAVPYRAEYEVDPEGLVILEASVKDIAALNSTLG
100 μL
Angiogenesis
164656
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt