Learn More
KIR3DL1 Antibody (6D9F6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-61811
 View more versions of this product
Product Code. 18253441
  • 552.00€ / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
KIR3DL1 Monoclonal specifically detects KIR3DL1 in Human, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
KIR3DL1
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
AMB11, CD158 antigen-like family member E, CD158E, CD158e antigen, CD158e1, CD158e1/2, CD158e2, cl-11, cl-2, HLA-BW4-specific inhibitory NK cell receptor, killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL1, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail1,nkat3, killer Ig receptor, KIR antigen 3DL1, KIR3DL1/S1, KIR3DS1, MGC119726, MGC119728, MGC126589, MGC126591, MHC class I NK cell receptor, Natural killer-associated transcript 3, NKAT-3, NKAT3KIR, NKB1B, NKB1CD158E1, NK-receptor, p70 killer cell inhibitory receptor, p70 natural killer cell receptor clones CL-2/CL-11, p70 NK receptor CL-2/CL-11
Mouse
49 kDa
0.1 mL
Primary
Human, Rat, Monkey
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
6D9F6
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
KIR3DL1
Purified recombinant fragment of human KIR3DL1 (AA: extra 22-340) expressed in Hek293 cells.
Protein G purified
Immunology
3811
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis