Learn More
Isobutyl acetate, 98%
Product Code. 10667364 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
25 L
Packaging:
Glass bottle
Metal Drum
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
25 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10667364
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 259830250
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-19-0
Molecular Formula C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
MDL Number MFCD00008932
InChI Key GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC Name 2-methylpropyl acetate
SMILES CC(C)COC(C)=O
Spezifikation
Melting Point -99.0°C
Density 0.8730g/mL
Boiling Point 116.0°C to 117.5°C
Flash Point 18°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Metal Drum
Linear Formula CH3CO2CH2CH(CH3)2
Refractive Index 1.3890 to 1.3910
Quantity 25 L
Beilstein 02, 131
Merck Index 15, 5175
Specific Gravity 0.873
Solubility Information Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,propylene glycol,and other organic solvents
Viscosity 0.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight 116.16
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Isobutyl acetate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt