Learn More
IL-6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-78132SS
 View more versions of this product
Product Code. 18674829
  • 205.00€ / 0.03mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
IL-6 Polyclonal antibody specifically detects IL-6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IL-6
Polyclonal
Unconjugated
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0 mg/mL
Western Blot 1 - 2 μg/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
Partial recombinant mouse IL-6 protein [UniProt P08505]
0.025 mg
Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
3569
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado