Learn More
Human/Mouse Wnt-3a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
250.00€ - 472.00€
Specifications
Antigen Wnt-3a
Clone 217804.2R
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/mL, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
View More Specs
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18709578
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB13242-SP
25 μg
250.00€
25µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18746669
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB13242-100
100 μg
472.00€
100µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Wnt-3a Monoclonal specifically detects Wnt-3a in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
Wnt-3a
Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/mL, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
MGC119418, MGC119419, MGC119420, protein Wnt-3a, wingless-type MMTV integration site family, member 3A, Wnt3a
E.coli-derived recombinant mouse Wnt-3a Ser36-Gln75, Trp219-Arg269 Accession # P27467
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse Wnt-3a in direct ELISAs.
217804.2R
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Unconjugated
Rat
Human, Mouse
P27487
89780
IgG2a
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado