Learn More
Human/Mouse/Rat alpha Tubulin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Brand:  R&D Systems MAB9344-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18781199
  • 210.00€ / 25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
alpha Tubulin
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA1A, TUBA3, tublin, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-Alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Human TUBA1A synthetic peptide Accession # Q71U36
25 μg
Primary
Detects human alpha Tubulin in direct ELISAs and Western blots.
Human, Mouse, Rat
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
961216
Western Blot 0.05 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Q71U36
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
7846
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis